Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ Seringue Super
Seringue GASTIGHT à gros volume, idéale pour distribuer des volumes allant de 50 ml à 2 L. La seringue Super est la seule seringue Hamilton fabriquée avec un corps en acrylique au lieu d’un corps en verre.
Marque: Hamilton™ 86312
Description
La seringue GASTIGHT à grand volume est idéale pour distribuer des volumes allant de 50 ml à 2 L.La seringue Super est la seule seringue Hamilton fabriquée avec un corps en acrylique au lieu d’un corps en verre.
Embouts de seringues Super
- Trachael : cet embout accepte une tubulure flexible d’un diamètre intérieur de 5/8 pouces
- Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé à utiliser avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. La version avec fentes est utilisée lors de l’adhérence à certains instruments, mais n’affecte pas la connexion aux aiguilles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 33-10
- Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 33-10
- Type de pointe 4 : pointe d’aiguille biseautée 12° standard recommandée pour les applications médicales. Calibres disponibles : 33-10. Les types de pointes spéciaux tels que 30°, 45° ou n’importe quel autre angle sont disponibles sur demande.
- Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
- Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26 & 22
† Aucune aiguille disponible
Spécification
Acrylique (cylindre) | |
Aiguille non comprise | |
S1000 | |
Luer-Lock |
Pour l’échantillonnage de l’air, la préparation des étalons de gaz, l’étalonnage des réservoirs, des pneumographes et des spiromètres | |
Seringue à usage général | |
1 l |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.