Learn More
Thermo Scientific™ Socles et accessoires pour filtres à cartouche de gaz Super Clean™
Choisissez parmi une gamme de plaques de base / collecteurs de qualité pour vos filtres à cartouche Thermo Scientific™ Super Clean™.
33.70€ - 1344.35€
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10544305
|
Thermo Scientific™
60180-815 |
Base double | Double filtre combiné | Pour les gaz : Air et gaz combustibles |
733.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10631016
|
Thermo Scientific™
60180-817 |
Base triple | Triple et double filtre combiné | Pour les gaz : Gaz vecteurs, d’appoint et combustibles |
1034.28€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10096114
|
Thermo Scientific™
60180-818 |
Base à quatre positions | Humidité, oxygène, 2 x hydrocarbure | Pour les gaz : Gaz porteurs, combustibles et d’appoint de grande capacité |
1344.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10209414
|
Thermo Scientific™
60180-816 |
Base à débit élevé à deux positions | N2 dans LC/MS, H2O dans les générateurs H2/air | Pour les gaz : gaz vecteurs, d’appoint et combustibles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11507781
|
Thermo Scientific™
60180-837 |
Joints toriques pour plaques de base | Plaque de base pour filtre à cartouche Super Clean | Accessoire |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10280095
|
Thermo Scientific™
60180-838 |
Bouchon de purge | Socle pour filtre à cartouche Super Clean | S/O |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Beschreibung
Utilisez des plaques de base / collecteurs de qualité pour vos filtres à cartouches Thermo Scientific™ Super Clean™. Une gamme d’options de plaque de base permet la configuration en fonction de vos besoins individuels. Les vannes à pointeau garantissent que la conduite de gaz n’est pas contaminée pendant le changement de cartouche. Les plaques de base disposent d’une procédure d’installation unique. Les filtres à cartouche Super Clean ne sont pas inclus.
Informations supplémentaires sur le produit- À utiliser avec les filtres à cartouche Super Clean
- Filtres non inclus
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.