Learn More
Thermo Scientific™ Socles et accessoires pour filtres à cartouche de gaz Super Clean™
Choisissez parmi une gamme de plaques de base / collecteurs de qualité pour vos filtres à cartouche Thermo Scientific™ Super Clean™.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-818
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10096114
  • 1344.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-08-2024
Description
Utilisez des plaques de base / collecteurs de qualité pour vos filtres à cartouches Thermo Scientific™ Super Clean™. Une gamme d’options de plaque de base permet la configuration en fonction de vos besoins individuels. Les vannes à pointeau garantissent que la conduite de gaz n’est pas contaminée pendant le changement de cartouche. Les plaques de base disposent d’une procédure d’installation unique. Les filtres à cartouche Super Clean ne sont pas inclus.
Informations supplémentaires sur le produit
  • À utiliser avec les filtres à cartouche Super Clean
  • Filtres non inclus
Spécification
Spécification
Humidité, oxygène, 2 x hydrocarbure
Pour les gaz : Gaz porteurs, combustibles et d’appoint de grande capacité
Base à quatre positions