Learn More
Thermo Scientific™ Socles et accessoires pour filtres à cartouche de gaz Super Clean™
Choisissez parmi une gamme de plaques de base / collecteurs de qualité pour vos filtres à cartouche Thermo Scientific™ Super Clean™.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-837
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Utilisez des plaques de base / collecteurs de qualité pour vos filtres à cartouches Thermo Scientific™ Super Clean™. Une gamme d’options de plaque de base permet la configuration en fonction de vos besoins individuels. Les vannes à pointeau garantissent que la conduite de gaz n’est pas contaminée pendant le changement de cartouche. Les plaques de base disposent d’une procédure d’installation unique. Les filtres à cartouche Super Clean ne sont pas inclus.
Informations supplémentaires sur le produit- À utiliser avec les filtres à cartouche Super Clean
- Filtres non inclus
Spécification
Plaque de base pour filtre à cartouche Super Clean | |
Accessoire | |
Joints toriques pour plaques de base |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.