Learn More
Solution d’acide sulfurique, volumétrique, réac. Ph. Eur., H2SO4 à 0,5 M (1,0N), Honeywell Fluka™
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,5 M H2SO4 (1,0N)
38.56€ - 347.36€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15634980
|
Honeywell-Fluka
35354-1L |
1 L | Bouteille en plastique |
38.56€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15644980
|
Honeywell-Fluka
35354-2.5L |
2,5 L | Bouteille en plastique |
86.08€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15674980
|
Honeywell-Fluka
35354-5L |
5 L | Bouteille en plastique | N/A | |||||
15684980
|
Honeywell-Fluka
35354-5L-VP |
5 L | RÉCIPIENT VOLPAC™ |
122.94€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15694980
|
Honeywell-Fluka
35354-6X1L |
6 x 1 L | Bouteille en plastique |
202.38€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15624980
|
Honeywell-Fluka
35354-10L-VP |
10 L | RÉCIPIENT VOLPAC™ |
211.51€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15654980
|
Honeywell-Fluka
35354-4X2.5L |
4 x 2.5 L | N/A | ||||||
15614980
|
Honeywell-Fluka
35354-10L |
10 L | N/A | ||||||
15664980
|
Honeywell-Fluka
35354-4X5L |
4 x 5 L | N/A | ||||||
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Identifiants chimiques
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
1118 | |
acide sulfurique |
Spécification
Sulfuric acid solution | |
0,5 M | |
H2SO4 | |
UN3264 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 | |
Réactif Ph. Eur. |
7664-93-9 | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
2037554 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 | |
98.08g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sulfuric acid solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid