Learn More
Solution d’acide sulfurique, volumétrique, réac. Ph. Eur., H2SO4 à 0,5 M (1,0N), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
10 L
10 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
RÉCIPIENT VOLPAC™
missing translation for 'unitSize'
10L
1L
2.50L
4 pièces
5L
6 pièces
Descripción
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid solution |
| Concentration | 0,5 M |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Quantité | 1 L |
| Formule linéaire | H2SO4 |
| Numéro UN | UN3264 |
| Beilstein | 2037554 |
| Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Poids de la formule | 98.08g/mol |
| Qualité | Réactif Ph. Eur. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido