Learn More
Solution d’acide sulfurique, volumétrique, réac. Ph. Eur., H2SO4 à 0,5 M (1,0N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
10 L
10 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
RÉCIPIENT VOLPAC™
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid solution |
Concentration | 0,5 M |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Quantité | 5 L |
Formule linéaire | H2SO4 |
Numéro UN | UN3264 |
Beilstein | 2037554 |
Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
Poids de la formule | 98.08g/mol |
Qualité | Réactif Ph. Eur. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid