Learn More
Acide Sulfurique, solution à 96 % dans l’eau, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
49.37€ - 511.11€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
CID PubChem | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10795621
|
Thermo Scientific Acros
133610010 |
1 L | Bouteille en verre |
49.37€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10056612
|
Thermo Scientific Acros
133610011 |
1 L | Bouteille en plastique |
50.38€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10715801
|
Thermo Scientific Acros
133610025 |
2,5 L | Bouteille en verre |
102.33€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10118702
|
Thermo Scientific Acros
133610026 |
2,5 l | Bouteille en plastique |
102.43€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10489623
|
Thermo Scientific Acros
133610250 |
25 L | Récipient en plastique |
511.11€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
acide sulfurique |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Spécification
Sulfuric acid | |
96% Solution in Water | |
10,0°C | |
1,8300 g/ml | |
96% | |
21 mPa.s (25°C) | |
Liquide huileux | |
01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 | |
98.08 | |
Extra pur |
Incolore | |
7664-93-9 | |
290,0°C | |
1,83 | |
H2O4S | |
H2SO4 | |
MFCD00064589 | |
15, 9104 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat) | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Déclaration GHS P :
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
danger
- Sulfuric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.