Learn More
Acide Sulfurique, solution à 96 % dans l’eau, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 96% Solution in Water |
| Point de fusion | 10,0°C |
| Point d’ébullition | 290,0°C |
| Densité | 1,8300 g/ml |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Gravité spécifique | 1,83 |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% |
| Quantité | 25 L |
| Afficher plus |