Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie SUB Aqua Pro
Inclut un couvercle transparent sans goutte pour des performances améliorées, une évaporation réduite et une économie d’énergie accrue. Le bain-marie Grant Instruments™ SUB Aqua Pro offre un affichage LED net à grand angle pour une évaluation instantanée de l’état du bain.
1040.00€ - 2228.60€
Spécification
Gamme de températures Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C
Stabilité de la température ±0,2°C
Garantie 3 ans
Tension 120/230 V
Fréquence 50/60 Hz
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Capacité (métrique) Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Modèle Prix Quantité et disponibilité  
15157025
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
SAP12
12 L SAP12
1355.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15187025
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
SAP18
18 L SAP18
1294.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15127025
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
SAP2
2 L SAP2
1165.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15177025
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
SAP26
26 L SAP26
1490.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15147025
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
SAP5
5 L SAP5
1046.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15167025
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
SAP34
34 L SAP34
2228.60€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15197025
Afficher les documents
Grant Instruments™
SAPD
5 et 12 L SAPD N/A N/A N/A
15137025
Afficher les documents Détails de la promotion
Grant Instruments™
SAP2S
2 L SAP2s
1040.00€
1 pièce
En stock
Description
Inclut un couvercle transparent sans goutte pour des performances améliorées, une évaporation réduite et une économie d’énergie accrue. Le bain-marie Grant Instruments™ SUB Aqua Pro offre un affichage LED net à grand angle pour une évaluation instantanée de l’état du bain.
  • Fonctionne à une température ambiante de +5 à 99°C
  • Technologie Set and Forget™ : chauffage rapide, contrôle précis de la température
  • Stabilité ±0,2°C
  • Résolution de réglage de 0,1°C.
  • Alarme de surchauffe réglable : protège les échantillons de la surchauffe
  • Démarrage à sec avancé et protection contre le fonctionnement à sec
  • Convient à une utilisation avec des microbilles de transfert de chaleur (à l’exception des modèles SAP2 & SAP2S)
  • Robinet de vidange et couvercle transparent inclus
  • Minuteur et préréglages
  • 120Modèles V & 230 V disponibles
  • Garantie de 3 ans
Spécification
Spécification
Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C
3 ans
50/60 Hz
±0,2°C
120/230 V
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grant Instruments™ Bain-marie SUB Aqua Pro