Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie SUB Aqua Pro
Code produit. 15127025
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 L
18 L
2 L
26 L
34 L
5 L
5 et 12 L
Modèle:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15127025
Marque: Grant Instruments™ SAP2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Inclut un couvercle transparent sans goutte pour des performances améliorées, une évaporation réduite et une économie d’énergie accrue. Le bain-marie Grant Instruments™ SUB Aqua Pro offre un affichage LED net à grand angle pour une évaluation instantanée de l’état du bain.
Inclut un couvercle transparent sans goutte pour des performances améliorées, une évaporation réduite et une économie d’énergie accrue. Le bain-marie Grant Instruments™ SUB Aqua Pro offre un affichage LED net à grand angle pour une évaluation instantanée de l’état du bain.
  • Fonctionne à une température ambiante de +5 à 99°C
  • Technologie Set and Forget™ : chauffage rapide, contrôle précis de la température
  • Stabilité ±0,2°C
  • Résolution de réglage de 0,1°C.
  • Alarme de surchauffe réglable : protège les échantillons de la surchauffe
  • Démarrage à sec avancé et protection contre le fonctionnement à sec
  • Convient à une utilisation avec des microbilles de transfert de chaleur (à l’exception des modèles SAP2 & SAP2S)
  • Robinet de vidange et couvercle transparent inclus
  • Minuteur et préréglages
  • 120Modèles V & 230 V disponibles
  • Garantie de 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Gamme de températures Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C
Capacité de chauffage 250 W
Modèle SAP2
Préréglages de la température 3
Résolution de la température ±0,1°C
Stabilité de la température ±0,2°C
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 200 x 185 x 200 mm
Longueur (métrique) 200 mm
Longueur (métrique) intérieure 117 mm
Largeur (métrique) 185 mm
Largeur (métrique) intérieure 131 mm
Hauteur (métrique) 200 mm
Poids (métrique) 2,5 kg
Tension 120/230 V
Fréquence 50/60 Hz