Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie SUB Aqua Pro
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 L
18 L
2 L
26 L
34 L
5 L
5 et 12 L
Modèle:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Conditionnement:
1 pièce
Description
Inclut un couvercle transparent sans goutte pour des performances améliorées, une évaporation réduite et une économie d’énergie accrue. Le bain-marie Grant Instruments™ SUB Aqua Pro offre un affichage LED net à grand angle pour une évaluation instantanée de l’état du bain.
- Stabilité de la température ±0,2ºC
- Plage de températures ambiantes de +5 à 99°C
- Technologie unique Set and Forget™. Technologie moderne pour une montée en température rapide et une excellente précision de la température
- Les bains sont dotés d’alarmes sonores et visuelles claires et d’une protection avancée contre le démarrage et le fonctionnement à sec, évitant ainsi les dommages s’ils sont activés accidentellement sans eau ou en cas de fonctionnement à sec du bain. Il vous suffit de remplir et de redémarrer
- Étalonnage défini par l’utilisateur en 2points garantissant une précision optimale pour les configurations de test exigeantes
- Écran LED avec résolution de 0,1°C, verrouillage du panneau avant pour éviter les changements de température non intentionnels
- Trois préréglages de température programmables, minuteur de 1 à 999 min avec avertisseur sonore pour une synchronisation précise de la réaction
Spécification
Spécification
| Description | Bain-marie |
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Certifications/Conformité | DIN 12876-3 |
| Gamme de températures | Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C |
| À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons, échantillons AQ/CQ, réchauffement des échantillons |
| Capacité de chauffage | 350 W (230 ET 120V) |
| Comprend | Robinet de vidange, plateau et couvercle |
| Modèle | SAP2s |
| Préréglages de la température | Trois |
| Stabilité de la température | ±0,2°C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur