Learn More
Cole-Parmer™ Distributeurs en céramique, PTFE, verre Stuart™ Pressmatic
Détermine un volume précis à l’aide d’un anneau rotatif robuste et facile à utiliser qui se verrouille automatiquement. Les distributeurs en céramique, PTFE, verre Stuart™ Pressmatic déversent le réactif d’amorçage directement dans le flacon à l’aide d’une vanne de recirculation afin de rendre l’utilisation plus sûre et économique.
Marque:  Cole-Parmer™ 10112-80
Code produit. 12090892
  • 682.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les distributeurs Pressmatic adoptent une conception innovante qui maximise la sécurité et la facilité d’utilisation. La vanne de recirculation permet au réactif d’amorçage d’être déversé directement dans le flacon afin de rendre l’utilisation plus sûre et économique. Une fois le distributeur installé sur le flacon, il est entièrement pivotant et peut adopter une position optimale. Le réglage précis du volume se fait à l’aide d’un anneau rotatif à verrouillage automatique robuste, facile à utiliser et qui ne se déplace pas pendant l’utilisation. Le piston est fabriqué en céramique de qualité supérieure pour empêcher l’abrasion et l’adhérence. La voie d’écoulement du liquide est fabriquée en verre, en PTFE et en céramique pour offrir une résistance chimique exceptionnelle. L’ensemble de l’unité peut être autoclavé sans être démonté Chaque distributeur Pressmatic est fourni avec 3 adaptateurs de flacons pour pouvoir s’adapter à la plupart des types de récipients et dispose d’un certificat d’étalonnage des travaux. Une gamme complète de pièces de rechange est disponible
  • Nouvelle conception ergonomique avec vanne de recirculation
  • Piston en céramique résistant aux produits chimiques et non collant
  • Réglage simple et précis du volume
  • Rotation complète sur le flacon pour un positionnement optimal
  • Précision jusqu’à 0,7 %
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage
  • Autoclavables à 121 °C
Spécification
Spécification
<0.7 %
Autoclavable
0.4 à 2 ml
0,05 mL
Distributeur
Verre, PTFE, Céramique
Flacon
Nom du produit
Cole-Parmer™ Distributeurs en céramique, PTFE, verre Stuart™ Pressmatic > Capacité : 0,4 à 2 ml