Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-ballon Stuart™ modèle HM100C
Marque: Cole-Parmer™ 10112-59
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
100 ml | |
175 x 175 x 170mm | |
230 V | |
HM100C | |
Rond | |
175mm | |
450°C | |
50/60 Hz |
175 mm | |
150 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 100 W | |
Aluminium | |
100 w | |
Chauffe-ballon | |
Coupure d’urgence qui se déclenche automatiquement en cas de déversement |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Chauffe-ballon Stuart™ modèle HM100C > Capacité : 100 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu