Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Cryopreservation Kit for Algae
Utilisé pour préserver les souches et les clones d’algues pour le stockage à -80°C pendant plusieurs années, éliminant ainsi le stockage dans l’azote liquide et les cultures continues comme moyen de maintenir vos clones
Marque: Invitrogen™ A24228
Description
Le kit de cryoconservation GeneArt™ pour algues est utilisé pour préserver les souches et les clones d’algues pour le stockage à -80°C pendant plusieurs années, éliminant ainsi le stockage dans l’azote liquide et les cultures continues comme moyen de maintenir vos clones. La cryoconservation est le choix optimal pour la conservation et le stockage à long terme des algues, car elle minimise la dérive génétique, facilite l’échange de souches et de clones entre les laboratoires et contribue à réduire les coûts de main-d’œuvre et de maintenance. Il suffit de cultiver vos cellules en présence du réactif de cryoconservation A pendant 2 à 5 jours, de les récolter, de les resuspendre dans le réactif de cryoconservation B et de congeler une petite aliquote dans l’un des deux récipients de congélation recommandés* à -80°C. Le kit de cryoconservation GeneArt™ pour les algues a été utilisé pour préserver Chlamydomonas et de Chlorella avec une réanimation à 100 % après décongélation.- Conservez les souches et les clones de Chlamydomonas et de Chlorella pour un stockage à -80°C
- Éliminez le stockage d’azote liquide
- Minimisez la contamination et la dérive génétique qui se produisent généralement en cultures continues
- Expédiez les clones d’algues sur de la glace sèche pour les échanger entre les laboratoires
À ce jour, la plupart des méthodes disponibles pour la conservation des cellules d’algues ont nécessité un stockage d’azote liquide, mais cette méthode est peu pratique et coûteuse. Par ailleurs, les chercheurs se sont appuyés sur des cultures continues pour maintenir les clones d’algues, mais cela entraîne souvent à une contamination et à une dérive génétique et n’est pas adapté à l’expédition. Le kit de cryoconservation GeneArt™ pour algues permet de congeler les cellules d’algues à -80°C pour un stockage à long terme ou l’expédition sur de la glace sèche avec une perte de viabilité réduite.
*Nous avons utilisé les récipients de congélation suivants avec ce produit :
- Récipient de congélation Thermo Scientific™ Mr. Frosty™
- Récipient de congélation cellulaire Biocision™ CoolCell™ FTS30
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Kit de cryoconservation d’algues | |
100 preps | |
Contenu : • 1 flacon de réactif de cryoconservation A, 5 ml • 1 flacon de réactif de cryoconservation B, 25 ml |
GeneArt™ | |
Chlamydomonas | |
Algues |