Learn More
Cole-Parmer™ Homogénéisateur portatif Stuart™
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Prise UK
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conception ergonomique
- Vitesse variable du moteur de 5 000 à 35 000 tr/min.
- Gamme de traitement de 0,03 ml à 100 ml.
- Peut être utilisé avec des sondes robustes jetables en polycarbonate ou des sondes en acier inox.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Homogénéiseur |
| Vitesse | 5000 à 35 000 tr/min |
| Tension | 220/240 V |
| Alimentation électrique | 220/240 V, /50 Hz |
| Hertz | 50 Hz |
| Puissance | 125 W |
| Plage de volume (métrique) | 0,03 à 100 ml |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |
| Largeur (métrique) | 55 mm |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Afficher plus |