Learn More
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 5 x 5 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 110, Thermo Scientific™
78.86€ - 288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12060-59-2 |
---|---|
Formule moléculaire | O3SrTi |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.48 |
Numéro MDL | MFCD00049554 |
Clé InChI | VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderAfficher plus |
CID PubChem | 82899 |
SMILES | [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
12060-59-2 | |
183.48 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
82899 |
O3SrTi | |
MFCD00049554 | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderAfficher plus | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Spécification
Strontium Titanium Oxide Substrate | |
12060-59-2 | |
Substrat | |
MFCD00049554 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
Oxotitaniumbis(olate) de strontium(2+) | |
82899 |
Polished One Side | |
Blanc | |
O3SrTi | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O | |
183.48 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 5 x 5 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 110, Thermo Scientific™