Learn More
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 5 x 5 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 110, Thermo Scientific™ Code produit.: 11389238
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 5 x 5 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 110, Thermo Scientific™
Code produit. 11389238
5 Ea.
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Code produit. 11389238
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042622.KU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12060-59-2
Formule moléculaire O3SrTi
Poids moléculaire (g/mol) 183.48
Numéro MDL MFCD00049554
Clé InChI VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
CID PubChem 82899
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Titanium Oxide Substrate
Note relative au nom Polished One Side
Couleur Blanc
Forme physique Substrat
Quantité 5 Ea.
Nom IUPAC oxo(dioxydo)titane de strontium
Odeur Odorless
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 5 x 5 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 110, Thermo Scientific™ >