Learn More
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 5 x 5 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 110, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Strontium Titanium Oxide Substrate |
Note relative au nom | Polished One Side |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Substrat |
Quantité | 1 Ea. |
Nom IUPAC | Oxotitaniumbis(olate) de strontium(2+) |
Odeur | Odorless |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 5 x 5 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 110, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu