Learn More
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 5 x 5 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 100, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11369238
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 5 x 5 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 100, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369238
1 Ea.
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Code produit. 11369238
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042621.KT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12060-59-2
Formule moléculaire O3SrTi
Poids moléculaire (g/mol) 183.48
Numéro MDL MFCD00049554
Clé InChI VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 82899
Nom IUPAC oxo(dioxydo)titane de strontium
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Titanium Oxide Substrate
Note relative au nom Polished One Side
Couleur Blanc
Forme physique Substrat
Quantité 1 Ea.
Odeur Odorless
Nom du produit
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 5 x 5 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 100, Thermo Scientific Chemicals >