Learn More
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 10 x 10 x 0,5 mm, poli d’un côté, orientation 100, Thermo Scientific Chemicals
150.75€ - 666.32€
Identifiants chimiques
CAS 12060-59-2
Formule moléculaire O3SrTi
Poids moléculaire (g/mol) 183.48
Numéro MDL MFCD00049554
Clé InChI VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 82899
Nom IUPAC oxo(dioxydo)titane de strontium
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11348857
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038506.KT
1 Ea.
150.75€
1 pièce
11338857
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038506.KU
5 Ea.
666.32€
5 pièces
Description
Description
Strontium titanium oxide substrate is used as diamond stimulant, in precision optics, in varistors, and in advanced ceramics. It is also used in in radioisotope thermoelectric generators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 10 x 10 x 0,5 mm, poli d’un côté, orientation 100, Thermo Scientific Chemicals
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato