Learn More
Fluorure de strontium, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Description
Strontium fluoride is used as an optical coating on lenses, and as a thermoluminescent dosimeter crystal. It also finds use as a water insoluble strontium source for use in oxygen-sensitive applications such as metal production. It serves both as a source of strontium and fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Strontium Fluoride |
Point de fusion | 1473°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99%, metal basis |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Nom IUPAC | difluorure de strontium |
Poids de la formule | 125.62 |
Indice de réfraction | 1.442 |
Densité | 4.24 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N15J021 | Certificat d’analyse | 09/05/2023 | 010878.06,010878.14,010878.22 |
P30I038 | Certificat d’analyse | 11/08/2022 | 010878.06,010878.14,010878.22 |
Q21I013 | Certificat d’analyse | 11/08/2022 | 010878.06,010878.14,010878.22 |
23568 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 010878.06,010878.14,010878.22 |
23016 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 010878.06,010878.14,010878.22 |