Learn More
Ohaus™ Balance de précision Pioneertrade; PX 3202/E
La balance Pioneer PX associe des fonctionnalités de pesée essentielles à des performances compétitives, offrant une grande précision et une reproductibilité élevée pour les applications en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif.
Marque: Ohaus™ 30429814
957.38 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliPerformances compétitives à un prix économique : la balance PX offre une précision et une reproductibilité élevées à un prix abordable pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif./liliConçue pour durer : la balance PX est dotée d’un boîtier inférieur en métal coulé, d’un sous-plateau et d’un plateau de pesée en acier inox. Elle est construite pour être résistante et est idéale pour une utilisation polyvalente à long terme./liliConçue pour un fonctionnement simple et intelligent : la balance PX propose une seconde ligne d’affichage pour des informations ou des conseils supplémentaires, une barre antistatique amovible pour une mise à la terre pratique (modèles avec pare-vent) et des connexions USB et RS232 pour une communication aisée. /li/ul
Spécification
Non applicable | |
RS232 ET USB | |
3200 g | |
0,010000 g | |
0,020000 g | |
PX3202/E | |
1,000 s | |
321 x 209 x 98 mm | |
321,00 mm | |
98,000 mm | |
180 mm | |
5 kg |
CE | |
Balance électronique, PX3202/E | |
LCD rétro-éclairé | |
Anglais (US), Français, Allemand, Italien, Espagnol (MX) | |
Plastique ABS, Métal moulé, Acier inoxydable, Verre | |
0,010000 g | |
Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, détermination de la densité. | |
321,00 x 209,00 x 98,000 mm | |
209,00 mm | |
321,00 mm | |
3,5 kg | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ohaus™ Balance de précision Pioneertrade; PX 3202/E > Capacité : 4200 g
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu