Learn More
Sampling Systems™ Straight Tweezers
These tweezers made of 316L stainless steel are designed for use in laboratory, production and industrial environments. Tweezers make it easy to pick up intricate items, such as vials and tissues.
Marque:  Sampling Systems™ A596-300
Code produit. 17912112
  • 32.76€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Range of different convenient lengths
Spécification
Spécification
Straight
Stainless Steel (316L)
Pinces
Non stérile
11.8 in.
300 mm
1 Tweezer/Cs.
Standard
Nom du produit
Sampling Systems™ Straight Tweezers > Straight Tweezers; Length (Metric): 300 mm