Learn More
Eppendorf™ Boîtes de stockage
Permet la sélection de combinaisons de boîtes optimales pour répondre aux exigences de stockage individuelles. Les boîtes de stockage Eppendorf™ permettent un stockage sûr de vos tubes à échantillons dans une conception à faible encombrement. Elles offrent un vaste choix de tubes de 0,5 ml à 50 ml.
Marque: Eppendorf™ 0030140729
23.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En polypropylène (PP) pour une grande stabilité dans les applications de congélation et une ouverture et une fermeture en douceur
- Pour congélation à -86°C
- Le marquage alphanumérique permanent à contraste élevé de chaque emplacement grâce à l’étiquetage laser permet une référence facile des échantillons et minimise le risque de mélange des échantillons
- Autoclavable (121°C, 20 minutes)
- Couvercle transparent pour une inspection facile et rapide des échantillons
- Marquage flexible et fiable sur la boîte de couleur claire dans ou les 5 zones d’écriture sur le couvercle
- Utilisation optimale de l’espace congélateur grâce à une combinaison flexible des différents formats
Spécification
Storage Box | |
9 Tubes (25 mL) | |
Oui | |
89 mm |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
3 x 3 | |
3,5 in |