Learn More
Eppendorf™ Boîtes de stockage
Code produit. 15642647 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
9 tubes (25 ml)
Tubes (1 à 2 ml)
Tubes (15 ou 50 ml)
Tubes (15 ml)
Tubes (5 ml)
Tubes avec bouchon à vis (5 ml)
Tubes cryogéniques avec bouchon à vis (1 à 2 ml)
Tubes cryogéniques avec bouchon à vis (3 ml)
Tubes cryogéniques avec bouchon à vis (4 à 5 ml)
Tubes cryogéniques avec filetage interne
Conditionnement:
2 pièces
3 pièces
4 pièces
Code produit. 15642647
Marque: Eppendorf™ 0030140508
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet la sélection de combinaisons de boîtes optimales pour répondre aux exigences de stockage individuelles. Les boîtes de stockage Eppendorf™ permettent un stockage sûr de vos tubes à échantillons dans une conception à faible encombrement. Elles offrent un vaste choix de tubes de 0,5 ml à 50 ml.
Caractéristiques :
  • Options d’association flexible et optimisée pour les différents formats de boîte
  • Conserve sa forme à une température de congélation de -86°C pour le stockage des échantillons ou lors de l’autoclavage pendant 20 minutes à 121°C pour la stérilisation
  • Code individuel fiable, à caractères alphanumériques et marqué au laser attribué à chaque emplacement d’échantillon
  • Minimise les risques d’erreurs d’attribution
  • Offre une lisibilité à contraste élevé
  • Reste en place de matière permanente
  • Cinq autres étiquettes d’inscription sur le couvercle permettent l’étiquetage spécifique à l’utilisateur
  • S’adapte à tous les formats de tube types : tubes cryogéniques, microtubes à centrifuger, tubes coniques de 15 et 50 ml et autres récipients de laboratoire
  • Boîtes de tubes coniques de 15 ml et 50 ml avec des fentes de ventilation pour un processus de congélation uniformément réparti
  • Empêche tout dommage ou bris de tubes qui survient fréquemment lors de la congélation de longs tubes dans des boîtes fermées
  • Compatible avec les systèmes courants de rack pour congélateur et les différentes variantes de grilles internes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Boîte, stockage
Autoclavable Autoclavable
Capacité Tubes cryogéniques avec filetage interne
Matériau En PP
Positions 100
Empilables Oui
Nbre de racks 10 x 10
Nb par paquet 3 pièces
Hauteur (métrique) 52,8 mm
Hauteur (impériale) 2 in