Learn More
Eppendorf™ Boîtes de stockage
Permet la sélection de combinaisons de boîtes optimales pour répondre aux exigences de stockage individuelles. Les boîtes de stockage Eppendorf™ permettent un stockage sûr de vos tubes à échantillons dans une conception à faible encombrement. Elles offrent un vaste choix de tubes de 0,5 ml à 50 ml.
Marque: Eppendorf™ 0030140613
22.59 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Caractéristiques :
- Options d’association flexible et optimisée pour les différents formats de boîte
- Conserve sa forme à une température de congélation de -86°C pour le stockage des échantillons ou lors de l’autoclavage pendant 20 minutes à 121°C pour la stérilisation
- Code individuel fiable, à caractères alphanumériques et marqué au laser attribué à chaque emplacement d’échantillon
- Minimise les risques d’erreurs d’attribution
- Offre une lisibilité à contraste élevé
- Reste en place de matière permanente
- Cinq autres étiquettes d’inscription sur le couvercle permettent l’étiquetage spécifique à l’utilisateur
- S’adapte à tous les formats de tube types : tubes cryogéniques, microtubes à centrifuger, tubes coniques de 15 et 50 ml et autres récipients de laboratoire
- Boîtes de tubes coniques de 15 ml et 50 ml avec des fentes de ventilation pour un processus de congélation uniformément réparti
- Empêche tout dommage ou bris de tubes qui survient fréquemment lors de la congélation de longs tubes dans des boîtes fermées
- Compatible avec les systèmes courants de rack pour congélateur et les différentes variantes de grilles internes
Spécification
Boîte, stockage | |
Tubes avec bouchon à vis (5 ml) | |
25 | |
5 x 5 | |
76,2 mm |
Autoclavable | |
En PP | |
Oui | |
2 pièces | |
3 in |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les consommables
Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.Code promotionnel: 24223Expire: 2025-04-30
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 65% -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%