Learn More
Sampling Systems™ PharmaSopp™ rouge à usage unique SteriWare™
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. Sampling Systems™ Le PharmaScoop™ rouge à usage unique SteriWare™ est idéal pour l’échantillonnage et la distribution de poudres et de granulés.
116.00€ - 445.00€
Spécification
| Stérilité | Stérile |
|---|---|
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Pelle jetable |
| Comprend | Conditionnement individuel |
| Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12917945
![]() ![]() |
Sampling Systems™
8045R-60S |
60 mL |
204.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17488873
![]() ![]() |
Sampling Systems™
8045R-2500S |
2,5 L |
131.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
15510904
![]() ![]() |
Sampling Systems™
8045R-30S |
116.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
17418883
![]() ![]() |
Sampling Systems™
8045R-500S |
500 mL |
445.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17478873
![]() ![]() |
Sampling Systems™
8045R-1000S |
251.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
15819441
![]() ![]() |
Sampling Systems™
8045R-125S |
199.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
17498873
![]() ![]() |
Sampling Systems™
8045R-250S |
250 ml |
262.00€
85 pièces |
Expédition estimée: 26-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
- Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
| Stérile | |
| Oui | |
| Conditionnement individuel |
| Rouge | |
| Pelle jetable | |
| Polystyrène |