Learn More
Sampling Systems™ PharmaSopp™ rouge à usage unique SteriWare™
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. Sampling Systems™ Le PharmaScoop™ rouge à usage unique SteriWare™ est idéal pour l’échantillonnage et la distribution de poudres et de granulés.
Marque: Sampling Systems™ 8045R-30S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
- Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Pelle jetable | |
Conditionnement individuel | |
Oui | |
Rouge |
Polystyrène | |
30 mL | |
Stérile |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
118504 | Certificat de conformité | 13/05/2024 | 8045R-30S |
116969 | Certificat de conformité | 06/12/2023 | 8045R-30S |
110462 | Certificat de conformité | 09/08/2023 | 8045R-30S |
107973 | Certificat de conformité | 30/04/2023 | 8045R-30S |
071970 | Certificat de conformité | 07/12/2022 | 8045R-30S |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ PharmaSopp™ rouge à usage unique SteriWare™ > Capacité : 30 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu