Learn More
Sampling Systems™ PharmaSopp™ rouge à usage unique SteriWare™
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. Sampling Systems™ Le PharmaScoop™ rouge à usage unique SteriWare™ est idéal pour l’échantillonnage et la distribution de poudres et de granulés.
Marque: Sampling Systems™ 8045R-125S
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
- Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Pelle jetable | |
Conditionnement individuel | |
Oui | |
Rouge |
Polystyrène | |
125 mL | |
Stérile |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
120313 | Certificat de conformité | 11/03/2025 | 8045R-125S |
119268 | Certificat de conformité | 19/08/2024 | 8045R-125S |
117292 | Certificat de conformité | 09/02/2024 | 8045R-125S |
109371 | Certificat de conformité | 09/08/2023 | 8045R-125S |
107697 | Certificat de conformité | 30/04/2023 | 8045R-125S |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ PharmaSopp™ rouge à usage unique SteriWare™ > Capacité métrique : 125 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu