Learn More
Sampling Systems™ Pinces brucelles jetables SteriWare™
Saisissez des éléments petits et grands avec une conception spéciale à double action. Les pinces brucelles jetables SteriWare™ de Sampling Systems™ sont idéales pour saisir des éléments d’une largeur maximale de 25 mm.
Marque: Sampling Systems™ 8025H-115
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 3.68000kg
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de PEHD conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en préstérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
PEHD | |
115 mm | |
Forceps non stériles | |
Non stériles |