Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Conçu pour prélever un seul composite à partir du haut, du milieu et du bas de votre lit en poudre. Les échantillonneurs à fentes jetables SteriWare™ Sampling Systems™ sont parfaits pour prélever des échantillons à coupes transversales multi-niveaux à partir de poudres et de granulés.
Marque:  Sampling Systems™ 8073H-500
144.48 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15899451
  • 236.00€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit en veillant à ce que l’échantillonneur soit en position fermée
  • Après avoir laissé l’échantillonneur pendant plusieurs secondes pour permettre à la poudre d’entrer, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur
  • Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
Échantillonneur à fente jetable
20/boîte
Non stérile
620 mm
HDPE
100 mL
25 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot121541 Type de certificatCertificat de conformité Date26/03/2025 Catalog Number8073H-500
Numéro de lot121011 Type de certificatCertificat de conformité Date15/01/2025 Catalog Number8073H-500
Numéro de lot110558 Type de certificatCertificat de conformité Date25/10/2023 Catalog Number8073H-500
Numéro de lot109402 Type de certificatCertificat de conformité Date22/05/2023 Catalog Number8073H-500
Numéro de lot121148 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number8073H-500
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24096 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24096
    Expire2025-05-16
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 21/04/2025 et 16/05/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente jetable SteriWare™ > Stérilité : Non stériles