Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente jetable SteriWare™
Conçu pour prélever un seul composite à partir du haut, du milieu et du bas de votre lit en poudre. Les échantillonneurs à fentes jetables SteriWare™ Sampling Systems™ sont parfaits pour prélever des échantillons à coupes transversales multi-niveaux à partir de poudres et de granulés.
222.00€ - 393.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur à fente jetable |
---|---|
Matériau | HDPE |
Comprend | 20/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12712467
![]() |
Sampling Systems™
8073H-1000S |
170 mL | 970 mm | 25 mm | Stérile |
393.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15442785
![]() |
Sampling Systems™
8073H-1000 |
170 mL | 970 mm | 25 mm | Non stérile |
222.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15809461
![]() |
Sampling Systems™
8073J-1000 |
500 mL | 1000 mm | 40 mm | Non stérile |
305.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15899451
![]() |
Sampling Systems™
8073H-500 |
100 mL | 620 mm | 25 mm | Non stérile |
236.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
Description
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
- Poussez l’échantillonneur dans le produit en veillant à ce que l’échantillonneur soit en position fermée
- Après avoir laissé l’échantillonneur pendant plusieurs secondes pour permettre à la poudre d’entrer, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur
- Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Échantillonneur à fente jetable | |
HDPE | |
20/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente jetable SteriWare™