Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à liquide jetable SteriWare™
Idéal pour les laboratoires, les environnements pharmaceutiques, les salles blanches et la fabrication de produits chimiques. L'entonnoir liquide jetable SteriWare™ de Sampling Systems™ est livré dans un emballage individuel après avoir été moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000.
Marque:  Sampling Systems™ 8370H-100
Code produit. 15879741
Description
Description
  • Fabrication en PEHD
  • Moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans BSE/TSE
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisée (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Spécification
100 mm
12 mm
Non stérile
Entonnoir pour liquides
Documents
Certificates
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot108629 Type de certificatCertificat de conformité Date15/11/2024 Catalog Number8370H-100
Numéro de lot108392 Type de certificatCertificat de conformité Date28/02/2023 Catalog Number8370H-100
Numéro de lot071927 Type de certificatCertificat de conformité Date07/12/2022 Catalog Number8370H-100
Numéro de lot060884 Type de certificatCertificat de conformité Date16/08/2022 Catalog Number8370H-100
Numéro de lot104419 Type de certificatCertificat de conformité Date28/07/2022 Catalog Number8370H-100
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sampling Systems™ Entonnoir à liquide jetable SteriWare™ > Description de l’élément : Non