Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à liquide jetable SteriWare™
Idéal pour les laboratoires, les environnements pharmaceutiques, les salles blanches et la fabrication de produits chimiques. L'entonnoir liquide jetable SteriWare™ de Sampling Systems™ est livré dans un emballage individuel après avoir été moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000.
Marque: Sampling Systems™ 8370H-100
Description
- Fabrication en PEHD
- Moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans BSE/TSE
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisée (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
100 mm | |
12 mm | |
Non stérile | |
Entonnoir pour liquides |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.