Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
Pour un pipetage précis. La conception des pointes de pipette spécifiques Finntip™ est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Marque:  Thermo Scientific™ 9402160
Code produit. 11488469
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
  • Une surface lisse et uniforme minimise les effets de rétention des liquides
  • Plage de volumes de 0,2μl à 10 ml
  • En version stérile ou non stérile
  • Options de conditionnements disponibles : portoirs, sachets, boîtes, en vrac et systèmes de recharge
  • Portoirs avec code couleur pour correspondre à la Finnpipette compatible
  • Le code couleur s’applique uniquement aux portoirs et systèmes de recharge
Remarque :
Fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Finntip 10 ml, sans filtre, non stérile, portoir
Sans filtre
Rouge
6 in
Rack
Thermo Scientific Finnpipette
Qualité certifiée
10 ml
Non stérile
Finntip 10 ml
15 cm
Rouge
FinnTip
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot24112A0 Type de certificatCertificat de conformité Date13/08/2024 Catalog Number9402160,9402180
Numéro de lot24069A0 Type de certificatCertificat de conformité Date06/08/2024 Catalog Number9402160,9402180
Numéro de lot24007A0 Type de certificatCertificat de conformité Date15/01/2024 Catalog Number9402160,9402180
Numéro de lot23361A0 Type de certificatCertificat de conformité Date15/01/2024 Catalog Number9402160,9402180
Numéro de lot23260A0 Type de certificatCertificat de conformité Date11/01/2024 Catalog Number9402160,9402180
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™ > Pointes de pipettes Finntip™ ; Volume : 1 à 10 ml ; Code couleur : rouge ; Stérilité : non stérile ; 5 portoirs de 24 pointes (120 pointes au total)
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.