Learn More
Buerkle™ Cuillères pour denrées alimentaires SteriPlast™
Pour l’échantillonnage des poudres, des granulés, des pâtes et des liquides. Les cuillères stérilisées SteriPlast™ Buerkle™ pour les denrées alimentaires sont stérilisées par rayons gamma.
52.50€ - 63.20€
Spécification
Type de produit | Cuillère d’échantillonnage pour denrées alimentaires |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15604134
|
Buerkle™
5378-3012 |
170 mm | 10 ml |
63.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15694124
|
Buerkle™
5378-3011 |
127 mm | 2,5 ml |
52.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP / IFS
- Conditionnées individuellement pour un usage unique
- Production, assemblage et emballage selon la salle blanche de classe 7
- Peuvent être détectées par des scanners couleur
Spécification
Cuillère d’échantillonnage pour denrées alimentaires | |
Non autoclavable | |
Stérile | |
Échantillonnage des poudres, des granulés, des pâtes et des liquides |
Polystyrène | |
Oui | |
Bleu |