Learn More
Buerkle™ Cuillères pour denrées alimentaires SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15694124 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 ml
10 ml
Longueur (métrique):
127 mm
170 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15694124
Marque: Buerkle™ 53783011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’échantillonnage des poudres, des granulés, des pâtes et des liquides. Les cuillères stérilisées SteriPlast™ Buerkle™ pour les denrées alimentaires sont stérilisées par rayons gamma.
  • L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
  • Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
  • Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP/IFS
  • Conditionnés individuellement pour une utilisation à usage unique
  • Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7
  • Peuvent être détectées par des scanners de couleur
Compliance
Réglementations alimentaires de l’UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 2,5 ml
Couleur Bleu
Jetable Oui
Type de produit Cuillère d’échantillonnage pour denrées alimentaires
À utiliser avec (application) Échantillonnage des poudres, des granulés, des pâtes et des liquides
Longueur (impériale) 5 in
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 127 mm