Learn More
Buerkle™ Cuillères pour denrées alimentaires SteriPlast™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 ml
10 ml
Longueur (métrique):
127 mm
170 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP/IFS
- Conditionnés individuellement pour une utilisation à usage unique
- Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7
- Peuvent être détectées par des scanners de couleur
Compliance
Réglementations alimentaires de l’UE
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Cuillère d’échantillonnage pour denrées alimentaires |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage des poudres, des granulés, des pâtes et des liquides |
| Longueur (impériale) | 6,6 in |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 170 mm |