Learn More
Buerkle™ Pelles pour denrées alimentaires SteriPlast™
Pour l’échantillonnage des poudres, granulés et pâtes. Les pelles pour denrées alimentaires SteriPlast™ Buerkle™ sont stérilisées par rayons gamma.
23.70€ - 114.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15614134
|
Buerkle™
5378-3013 |
232 mm | 250 ml |
31.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15624134
|
Buerkle™
5378-3015 |
280 mm | 500 ml |
58.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15634134
|
Buerkle™
5378-3019 |
332 mm | 1 000 ml |
94.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15644124
|
Buerkle™
5378-3001 |
141 mm | 25 ml |
23.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15654124
|
Buerkle™
5378-3003 |
160 mm | 50 ml |
24.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15664124
|
Buerkle™
5378-3005 |
205 mm | 100 ml |
26.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15674124
|
Buerkle™
5378-3007 |
216 mm | 150 ml |
27.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17220594
|
Buerkle™
5378-3020 |
2 000 ml |
114.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP / IFS
- Conditionnés individuellement pour un usage unique et stérilisés par rayons gamma
- Production, assemblage et emballage selon la salle blanche de classe 7
- Peuvent être détectés par des scanners couleur, des détecteurs de métaux ou des rayons X
Spécification
Polystyrène | |
Oui | |
Bleu |
Non autoclavable | |
Stérile |