Learn More
Buerkle™ Pelles pour denrées alimentaires SteriPlast™
Pour l’échantillonnage des poudres, granulés et pâtes. Les pelles pour denrées alimentaires SteriPlast™ Buerkle™ sont stérilisées par rayons gamma.
Marque: Buerkle™ 5378-3001
22.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg
Description
- L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP / IFS
- Conditionnées individuellement pour un usage unique
- Production, assemblage et emballage selon la salle blanche de classe 7
- Peuvent être détectées par des scanners couleur
Compliance
Réglementations alimentaires de l’UE
Spécification
Spatule pour denrées alimentaires | |
Non autoclavable | |
Oui | |
Bleu | |
5,5 in |
Polystyrène | |
25 ml | |
Stérile | |
Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes | |
141 mm |