Learn More
Buerkle™ Pelles pour denrées alimentaires SteriPlast™
Pour l’échantillonnage des poudres, granulés et pâtes. Les pelles pour denrées alimentaires SteriPlast™ Buerkle™ sont stérilisées par rayons gamma.
Marque: Buerkle™ 5378-3020
92.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
- L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP/IFS
- Conditionnés individuellement pour une utilisation à usage unique
- Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7
- Peuvent être détectées par des scanners de couleur
Compliance
Exigences alimentaires européennes
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
2 000 ml | |
Stérile | |
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA |
Polystyrène | |
67,63 oz. | |
Oui | |
Bleu |