Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en polystyrène Sterilin™, 60 à 250 ml
Les échantillons sont contenus dans des récipients en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ de capacités de 60 à 250 ml. Disponibles avec bouchons à fermeture étanche en plastique ou en métal.
105.00€ - 318.00€
Spécification
Type de produit | Récipient |
---|---|
Closure Included | Oui |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau du bouchon | Étiquette | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau du bouchon | Étiquette | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11379123
![]() |
Thermo Scientific™
125AM |
60 mL | Métal | Aucune étiquette | 300/Carton |
172.00€
300 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11319143
![]() |
Thermo Scientific™
125BM |
60 mL | Métal | Imprimé | 300/Carton |
169.00€
300 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11339153
![]() |
Thermo Scientific™
125CM |
60 mL | Métal | unie | 300/Carton |
172.00€
300 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11389123
|
Thermo Scientific™
125AP |
60 mL | Polyéthylène | Aucune étiquette | 300/Carton |
172.00€
300 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11788898
![]() |
Thermo Scientific™
125BP |
60 mL | Polyéthylène | Imprimé | 300/Carton |
185.00€
300 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11708908
![]() |
Thermo Scientific™
125CP |
60 mL | Polyéthylène | unie | 300/Carton |
172.00€
300 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11399123
![]() |
Thermo Scientific™
185AM |
100 mL | Métal | Aucune étiquette | 200/Carton |
288.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11349143
![]() |
Thermo Scientific™
185BM |
100 mL | Métal | Imprimé | 200/Carton |
318.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11369143
![]() |
Thermo Scientific™
185CM |
100 mL | Métal | unie | 200/Carton |
310.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11309133
![]() |
Thermo Scientific™
185AP |
100 mL | Polyéthylène | Aucune étiquette | 200/Carton |
285.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11359143
|
Thermo Scientific™
185BP |
100 mL | Polyéthylène | Imprimé | 200/Carton | N/A | N/A | N/A | |||||
11379143
![]() |
Thermo Scientific™
185CP |
100 mL | Polyéthylène | unie | 200/Carton |
310.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11319133
![]() |
Thermo Scientific™
165A |
150 mL | Métal | Aucune étiquette | 120/Carton |
239.00€
120 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11389143
![]() |
Thermo Scientific™
165B |
150 mL | Métal | Imprimé | 120/Carton |
240.00€
120 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11399143
![]() |
Thermo Scientific™
165C |
150 mL | Métal | unie | 120/Carton |
235.00€
120 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11329133
![]() |
Thermo Scientific™
190A |
250 ml | Métal | Aucune étiquette | 50/Carton |
105.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11349153
![]() |
Thermo Scientific™
190B |
250 ml | Métal | Imprimé | 50/Carton |
120.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
12047492
![]() |
Thermo Scientific™
190C |
250 ml | Métal | unie | 50/Carton |
122.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Les échantillons sont contenus dans des récipients en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ de capacités de 60 à 250 ml. Disponibles avec bouchons à fermeture étanche en plastique ou en métal. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉ EN AMÉRIQUE
Caractéristiques :- Fabrication aseptique
- A été soumis à des tests d’étanchéité conformément à la norme BS EN 14254, annexe D
- Les produits 125AM, 125BM et 125CM sont certifiés conformes à la norme 95kPa, et sont donc adaptés au transport des échantillons
Remarque :
Est réservé à un usage in vitro.
Informations de commande :
Le produit n’est pas commercialisé en Amérique du Nord.
Spécification
Récipient | |
Oui | |
Polystyrène |