Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en polystyrène Sterilin™, 60 à 250 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
100 mL
150 mL
250 ml
Matériau du bouchon:
Métal
Polyéthylène
Étiquette:
Aucune étiquette
Imprimé
unie
Nbre par carton:
120/Carton
200/Carton
300/Carton
50/Carton
missing translation for 'unitSize'
120 pièces
200 pièces
300 pièces
50 pièces
Description
Les échantillons sont contenus dans des récipients en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ de capacités de 60 à 250 ml. Disponibles avec bouchons à fermeture étanche en plastique ou en métal. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉ EN AMÉRIQUE
Caractéristiques :
- Fabrication aseptique
- Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
- Les produits 125AM, 125BM et 125CM sont certifiés conformes à 95 kPa, et sont donc adaptés au transport des échantillons
Remarque :
Utilisation in vitro uniquement.
Informations de commande :
Le produit n’est pas disponible commercialisé en Amérique du Nord.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Récipient |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Certifications/Conformité | Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254. |
| Matériau du bouchon | Métal |
| Diamètre (métrique) | 49,5 mm |
| Hauteur (métrique) | 77 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction