Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en polystyrène Sterilin™, 60 à 250 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 11379143
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
100 mL
150 mL
250 ml
Matériau du bouchon:
Métal
Polyéthylène
Étiquette:
Aucune étiquette
Imprimé
unie
Nbre par carton:
120/Carton
200/Carton
300/Carton
50/Carton
Conditionnement:
120 pièces
200 pièces
300 pièces
50 pièces
Code produit. 11379143
Marque: Thermo Scientific™ 185CP
Les échantillons sont contenus dans des récipients en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ de capacités de 60 à 250 ml. Disponibles avec bouchons à fermeture étanche en plastique ou en métal.
Les échantillons sont contenus dans des récipients en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ de capacités de 60 à 250 ml. Disponibles avec bouchons à fermeture étanche en plastique ou en métal. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉ EN AMÉRIQUE
Caractéristiques :
  • Fabrication aseptique
  • Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
  • Les produits 125AM, 125BM et 125CM sont certifiés conformes à 95 kPa, et sont donc adaptés au transport des échantillons
Remarque :
Utilisation in vitro uniquement.
Informations de commande :
Le produit n’est pas disponible commercialisé en Amérique du Nord.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 100 mL
Certifications/Conformité Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254.
Matériau du bouchon Polyéthylène
Diamètre (métrique) 51 mm
Hauteur (métrique) 78 mm
Étiquette unie
Nbre par carton 200/Carton