Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en PS apyrogène Sterilin™, 7 ml, bouchon en plastique
Effectuez des tests de stérilité et d’endotoxines avec des récipients en polystyrène apyrogène Thermo Scientific™ Sterilin™.
283.00€ - 687.00€
Spécification
Type de produit | Récipient |
---|---|
Closure Included | Oui |
Matériau | Polystyrène |
Forme | Cylindrique |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau du bouchon | Étiquette | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau du bouchon | Étiquette | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11309123
![]() |
Thermo Scientific™
129PYR |
7 mL | Polyéthylène | Imprimé | 700/Carton |
652.00€
700 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11319123
![]() |
Thermo Scientific™
128PYR |
30 mL | Polypropylène | Imprimé | 400/Carton |
687.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11329123
![]() |
Thermo Scientific™
125PYR |
60 mL | Métal | Imprimé | 300/Carton |
516.00€
300 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11339123
![]() |
Thermo Scientific™
185PYR |
100 mL | Métal | Imprimé | 200/Carton |
536.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11349123
![]() |
Thermo Scientific™
165PYR |
150 mL | Métal | Imprimé | 120/Carton |
431.00€
120 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11359123
![]() |
Thermo Scientific™
190PYR |
250 ml | Métal | Imprimé | 50/Carton |
283.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Effectuez des tests de stérilité et d’endotoxines avec des récipients en polystyrène apyrogène Thermo Scientific™ Sterilin™.
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma
- Étanchéité testée conformément à la norme BS EN 14254 Annexe D
- Étiquetés avec les numéros de lot pour une traçabilité complète
Spécification
Récipient | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Imprimé |
Oui | |
Cylindrique | |
Récipient apyrogène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Récipients en PS apyrogène Sterilin™, 7 ml, bouchon en plastique