Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en PS apyrogène Sterilin™, 7 ml, bouchon en plastique
GREENER_CHOICE
Code produit. 11339123
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 ml
Matériau du bouchon:
Métal
Polypropylène
Polyéthylène
Nbre par carton:
120/Carton
200/Carton
300/Carton
400/Carton
50/Carton
700/Carton
Conditionnement:
120 pièces
200 pièces
300 pièces
400 pièces
50 pièces
700 pièces
Code produit. 11339123
Marque: Thermo Scientific™ 185PYR
Effectuez des tests de stérilité et d’endotoxines avec des récipients en polystyrène apyrogène Thermo Scientific™ Sterilin™.
Effectuez des tests de stérilité et d’endotoxines avec des récipients en polystyrène apyrogène Thermo Scientific™ Sterilin™.
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
  • Étiqueté avec des numéros de lot pour une traçabilité complète
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Forme Cylindrique
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 100 mL
Certifications/Conformité Soumis à des tests d’étanchéité conformément à la norme BS EN 14254, annexe D. Certifiés sans endotoxines à des niveaux < 0.01 EU/m.
Matériau du bouchon Métal
Description Récipient apyrogène
Diamètre (métrique) 49,5 mm
Hauteur (métrique) 77 mm
Étiquette Imprimé
Nbre par carton 200/Carton