Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en PS apyrogène Sterilin™, 7 ml, bouchon en plastique
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 ml
Matériau du bouchon:
Métal
Polypropylène
Polyéthylène
Nbre par carton:
120/Carton
200/Carton
300/Carton
400/Carton
50/Carton
700/Carton
Conditionnement:
120 pièces
200 pièces
300 pièces
400 pièces
50 pièces
700 pièces
Description
Effectuez des tests de stérilité et d’endotoxines avec des récipients en polystyrène apyrogène Thermo Scientific™ Sterilin™.
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
- Étiqueté avec des numéros de lot pour une traçabilité complète
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Certifications/Conformité | Soumis à des tests d’étanchéité conformément à la norme BS EN 14254, annexe D. Certifiés sans endotoxines à des niveaux < 0.01 EU/m. |
| Matériau du bouchon | Métal |
| Description | Récipient apyrogène |
| Diamètre (métrique) | 44,5 mm |
| Afficher plus |