Learn More
Corning™ Tubes de culture à fond plat en verre borosilicaté PYREX™
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes de culture à fond plat en verre borosilicaté Corning™ PYREX™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
353.00€ - 576.97€
Spécification
Type de conception | Filetés |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Jetable | Oui |
À utiliser avec | Idéaux pour l’utilisation avec des échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique |
Type d’étiquette | Aucun |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11972348
![]() |
Corning™
99448-16 |
17 ml | 125 mm | 16 mm | 15-415 |
353.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10383613
![]() |
Corning™
99448-16 |
17 ml | 125 mm | 16 mm | 15-415 |
576.97€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11982348
![]() |
Corning™
99448-19 |
29.5 ml | 145 mm | 20 mm | 18-415 |
420.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10434733
![]() |
Corning™
99448-19 |
29.5 ml | 145 mm | 20 mm | 18-415 |
395.37€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Non traités
- Finition à filetage pour le bouchon à vis
- Bouchons phénoliques jetables vendus séparément
- Idéals avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique
Spécification
Filetés | |
Oui | |
Aucun | |
Non stérile | |
Non | |
Tube de culture |
Verre borosilicaté | |
Idéaux pour l’utilisation avec des échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique | |
En vrac | |
Autoclavable | |
Sans bouchon |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Tubes de culture à fond plat en verre borosilicaté PYREX™