Learn More
Corning™ Tubes de culture à fond plat en verre borosilicaté PYREX™
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes de culture à fond plat en verre borosilicaté Corning™ PYREX™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
Marque: Corning™ 99448-19
306.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conditionnés dans des emballages faciles à ouvrir et à utiliser• Meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques
Spécification
Filetés | |
145 mm | |
Oui | |
Aucun | |
18-415 | |
Autoclavable | |
20 mm | |
Tube de culture |
29.5 ml | |
Verre borosilicaté | |
Idéaux pour l’utilisation avec des échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique | |
En vrac | |
Non stérile | |
Non | |
Sans bouchon |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
26Heures
5Minutes
51Secondes
37
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Tubes de culture à fond plat en verre borosilicaté PYREX™ > Fond plat ; Filetage GPI : 18-415 ; D.E. x L : 19,5 x 145 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu